2,4-Dicyananilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Aminoisophthalonitrile
OR947348-1G
APOSOR947348-1GEA
62.5
EUR
APOSOR947348-1G
2,4-Dicyananilin 95%
2,4-Dicyananilin
Formel:
C₈H₅N₃ Molecular Weight: 143.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00270798 CAS-Nummer: 19619-22-8 |