Methyl-2-methoxyisonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-methoxy-4-pyridinecarboxylate, Methyl 2-methoxyisonicotinate
OR9474-250MG
APOSOR9474-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR9474-250MG
Methyl-2-methoxyisonicotinat 97%
Methyl-2-methoxyisonicotinat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,1620 g/mol Schmelzpunkt: 33…35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08436071 CAS-Nummer: 26156-51-4 |