2,6-Diazaspiro[3.4]octan-7-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR947562-250MG
APOSOR947562-250MGEA
720
EUR
APOSOR947562-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octan-7-one 95%
2,6-Diazaspiro[3.4]octan-7-one
Formel:
C₆H₁₀N₂O Molecular Weight: 126,156 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD21364482 CAS-Nummer: 1211515-65-9 |