Ac-Ile-NHMe 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947952-1G
APOSOR947952-1GEA
243
EUR
APOSOR947952-1G
Ac-Ile-NHMe 95%
Ac-Ile-NHMe
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00237495 CAS-Nummer: 32483-16-2 |