2,6-Dichloro-N-methylpyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948201-1G
APOSOR948201-1GEA
108
EUR
APOSOR948201-1G
2,6-Dichloro-N-methylpyridin-4-amine 95%
2,6-Dichloro-N-methylpyridin-4-amine
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 177,031 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024871 CAS-Nummer: 175461-33-3 |