8-Methoxychroman-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948291-1G
APOSOR948291-1GEA
108
EUR
APOSOR948291-1G
8-Methoxychroman-4-one 95%
8-Methoxychroman-4-one
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Molecular Weight: 178.185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00094977 CAS-Nummer: 20351-79-5 |