3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,4-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,4-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,4-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid

OR9483-100G OR9483-25G OR9483-5G
APOSOR9483-100GEA 87 EUR
APOSOR9483-100G APOSOR9483-25G APOSOR9483-5G
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
3,4-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Siedepunkt: 253 °C
Dichte: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041255
CAS-Nummer: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR