4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR948323-1G
OR948323-250MG
OR948323-500MG
APOSOR948323-1GEA
899
EUR
APOSOR948323-1G
APOSOR948323-250MG
APOSOR948323-500MG
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124.141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00867544 CAS-Nummer: 7007-92-3 |