Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948353-1G
OR948353-250MG
OR948353-500MG
APOSOR948353-1GEA
810
EUR
APOSOR948353-1G
APOSOR948353-250MG
APOSOR948353-500MG
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659974 CAS-Nummer: 155905-78-5 |