2-(Benzyloxy)cyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Benzyloxy)cyclobutanone
OR948453-1G
APOSOR948453-1GEA
532
EUR
APOSOR948453-1G
2-(Benzyloxy)cyclobutan-1-one
2-(Benzyloxy)cyclobutan-1-one
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,212 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09908029 CAS-Nummer: 206751-75-9 |