3-(Chloromethyl)cyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR948551-1G
APOSOR948551-1GEA
130
EUR
APOSOR948551-1G
3-(Chloromethyl)cyclobutan-1-one
3-(Chloromethyl)cyclobutan-1-one
Formel:
C₅H₇ClO Molecular Weight: 118,561 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11858225 CAS-Nummer: 175021-13-3 |