2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9488-250MG
APOSOR9488-250MGEA
24.8
EUR
APOSOR9488-250MG
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbonsäure
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,1700 g/mol Schmelzpunkt: 147…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00244615 CAS-Nummer: 21801-79-6 |