2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR948823-250MG
APOSOR948823-250MGEA 364 EUR
APOSOR948823-250MG
2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Molecular Weight: 227,257 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17016465
CAS-Nummer: 1251004-87-1