Spiro[2.5]octan-6-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR949206-1G
APOSOR949206-1GEA
1830
EUR
APOSOR949206-1G
Spiro[2.5]octan-6-ol
Spiro[2.5]octan-6-ol
Formel:
C₈H₁₄O Molecular Weight: 126,196 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22418483 CAS-Nummer: 22428-83-7 |