2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR949228-1G
OR949228-250MG
OR949228-500MG
APOSOR949228-1GEA
1110
EUR
APOSOR949228-1G
APOSOR949228-250MG
APOSOR949228-500MG
2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22566122 CAS-Nummer: 1363382-89-1 |