tert-Butyl (2R)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR949253-1G
APOSOR949253-1GEA
1270
EUR
APOSOR949253-1G
tert-Butyl (2R)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl (2R)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₆BrNO₂ Molecular Weight: 250,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22566237 CAS-Nummer: 1363378-13-5 |