tert-Butyl (2S)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR949254-1G
APOSOR949254-1GEA
772
EUR
APOSOR949254-1G
tert-Butyl (2S)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl (2S)-2-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₆BrNO₂ Molecular Weight: 250,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22566238 CAS-Nummer: 1363378-23-7 |