Ethyl rel-(1S,3R)-3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR949315-1G
APOSOR949315-1GEA
1490
EUR
APOSOR949315-1G
Ethyl rel-(1S,3R)-3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Ethyl rel-(1S,3R)-3-hydroxy-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105926 CAS-Nummer: 1408074-72-5 |