trans-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR949332-250MG
APOSOR949332-250MGEA 579 EUR
APOSOR949332-250MG
trans-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
trans-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23105988
CAS-Nummer: 1408075-48-8