3-Ethoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR949359-1G
APOSOR949359-1GEA
811
EUR
APOSOR949359-1G
3-Ethoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
3-Ethoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 151,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23106133 CAS-Nummer: 1408076-38-9 |