(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-4-Chloro-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
OR949510-1G
APOSOR949510-1GEA
59.6
EUR
APOSOR949510-1G
(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol 95%
(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797295 CAS-Nummer: 75968-40-0 |