2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949663-1G
OR949663-250MG
APOSOR949663-1GEA
415
EUR
APOSOR949663-1G
APOSOR949663-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149.147 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464862 CAS-Nummer: 5078-07-9 |