2-(2-Methyl-2-butanyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949676-25G
APOSOR949676-25GEA
132
EUR
APOSOR949676-25G
2-(2-Methyl-2-butanyl)phenol 95%
2-tert-Amylphenol
Formel:
C₁₁H₁₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
3279-27-4 |