6-Methoxy-2-methylnicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methoxy-2-methylpyridine-3-carboxaldehyde
OR949793-1G
APOSOR949793-1GEA
521
EUR
APOSOR949793-1G
6-Methoxy-2-methylnicotinaldehyde 95%
6-Methoxy-2-methylnicotinaldehyde
Formel:
C₈H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044370 CAS-Nummer: 156094-77-8 |