(R)-2-Acetamido-2-phenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949797-1G
APOSOR949797-1GEA
72.5
EUR
APOSOR949797-1G
(R)-2-Acetamido-2-phenylacetic acid 95%
(R)-2-Acetamido-2-phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12795908 CAS-Nummer: 14257-84-2 |