1-Methyl-3-(m-tolyl)-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949913-250MG
APOSOR949913-250MGEA
122
EUR
APOSOR949913-250MG
1-Methyl-3-(m-tolyl)-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
1-Methyl-3-(m-tolyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₁H₁₃N₃ Molecular Weight: 187,241 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06637389 CAS-Nummer: 1017665-60-9 |