1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949957-5G
APOSOR949957-5GEA
49.3
EUR
APOSOR949957-5G
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00516834 CAS-Nummer: 2142-06-5 |