N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949995-1G
APOSOR949995-1GEA
502
EUR
APOSOR949995-1G
N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]acetamide 95%
N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]acetamide
Formel:
C₈H₉ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188578 CAS-Nummer: 175424-74-5 |