3-Ethyl-3-methylglutarimide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Bemegride, 4-Ethyl-4-methylpiperidine-2,6-dione
OR950148-5G
APOSOR950148-5GEA
213
EUR
APOSOR950148-5G
3-Ethyl-3-methylglutarimide 95%
3-Ethyl-3-methylglutarimide
Formel:
C₈H₁₃NO₂ Molecular Weight: 155.20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006673 CAS-Nummer: 64-65-3 |