2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR950154-250MG
APOSOR950154-250MGEA
154
EUR
APOSOR950154-250MG
2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine 95%
2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine
Formel:
C₉H₁₃NO₂S Molecular Weight: 199,27 g/mol |
MDL:
MFCD13190314 CAS-Nummer: 933696-63-0 |