2-(Allyloxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950199-1G
APOSOR950199-1GEA
0
EUR
APOSOR950199-1G
2-(Allyloxy)phenol 95%
2-(Allyloxy)phenol
Formel:
C₉H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00072617 CAS-Nummer: 1126-20-1 |