2-(Aminomethyl)pyridin-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR950277-250MG
APOSOR950277-250MGEA 194 EUR
APOSOR950277-250MG
2-(Aminomethyl)pyridin-3-ol 97%
2-(Aminomethyl)pyridin-3-ol
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124,141 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01217253
CAS-Nummer: 194665-89-9