4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR950305-1G
OR950305-250MG
OR950305-5G
APOSOR950305-1GEA
0
EUR
APOSOR950305-1G
APOSOR950305-250MG
APOSOR950305-5G
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₉H₉ClO₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09929602 CAS-Nummer: 167404-32-2 UN: 3261 ADR: 8,III |