3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-3-picoline, 1-Ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile

OR950444-25G
APOSOR950444-25GEA 132 EUR
APOSOR950444-25G
3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
3-Cyano-1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 178,19 g/mol
Schmelzpunkt: 233 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142624
CAS-Nummer: 28141-13-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR