2-Chloro-3,3-diethoxyprop-1-ene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950581-1G
APOSOR950581-1GEA
719
EUR
APOSOR950581-1G
2-Chloro-3,3-diethoxyprop-1-ene 95%
2-Chloro-3,3-diethoxyprop-1-ene
Formel:
C₇H₁₃ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23102091 CAS-Nummer: 7575-33-9 |