6-Amino-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indazol-6-ylamin, 6-Amino-1H-indazol, Indazol-6-amin, 1H-Indazol-6-ylamin, 1H-Indazol-6-amin
OR9506-25G
APOSOR9506-25GEA 65.4 EUR
APOSOR9506-25G
6-Amino-1H-indazol
6-Amino-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Schmelzpunkt: 204…206 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005696
CAS-Nummer: 6967-12-0
EINECS: 230-177-1