2-(Chloromethyl)-5-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950620-1G
APOSOR950620-1GEA
502
EUR
APOSOR950620-1G
2-(Chloromethyl)-5-methoxypyridine 95%
2-(Chloromethyl)-5-methoxypyridine
Formel:
C₇H₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697536 CAS-Nummer: 75342-33-5 |