3,5-Dimethoxypicolinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950635-1G
APOSOR950635-1GEA
169
EUR
APOSOR950635-1G
3,5-Dimethoxypicolinonitrile 95%
3,5-Dimethoxypicolinonitrile
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18255817 CAS-Nummer: 36057-45-1 |