5-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950661-1G
APOSOR950661-1GEA
140
EUR
APOSOR950661-1G
5-Bromo-N-methylpyridin-3-amine 95%
5-Bromo-N-methylpyridin-3-amine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190575 CAS-Nummer: 873383-06-3 |