2-Methylazepane hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR950677-1G
APOSOR950677-1GEA 509 EUR
APOSOR950677-1G
2-Methylazepane hydrochloride 95%
2-Methylazepane hydrochloride
Formel: C₇H₁₅N·ClH
Molecular Weight: 149,662 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27500876
CAS-Nummer: 30796-90-8