2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-DL-phenylalanine
OR950694-1G
OR950694-25G
OR950694-5G
APOSOR950694-1GEA
26.1
EUR
APOSOR950694-1G
APOSOR950694-25G
APOSOR950694-5G
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05227937 CAS-Nummer: 5472-70-8 |