DL-2-Hydroxybutansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxybutyric acid, 2-Hydroxybutanoic acid
OR950886-1G
APOSOR950886-1GEA
85.7
EUR
APOSOR950886-1G
DL-2-Hydroxybutansäure 95%
DL-2-Hydroxybutyric acid
Formel:
C₄H₈O₃ Molecular Weight: 104,11 g/mol Siedepunkt: 260 °C Schmelzpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070502 CAS-Nummer: 600-15-7 |