4-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950948-1G
APOSOR950948-1GEA
85.7
EUR
APOSOR950948-1G
4-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol 95%
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09743376 CAS-Nummer: 15878-44-1 |