5-Ethylthiophene-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950970-1G
APOSOR950970-1GEA
0
EUR
APOSOR950970-1G
5-Ethylthiophene-2-carboxylic acid 98%
5-Ethylthiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130089 CAS-Nummer: 23229-72-3 |