Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951032-1G
OR951032-25G
OR951032-5G
APOSOR951032-1GEA
161
EUR
APOSOR951032-1G
APOSOR951032-25G
APOSOR951032-5G
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride
Formel:
C₈H₉NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236622 CAS-Nummer: 70199-68-7 |