3-Methanesulphonyl-phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951080-1G
OR951080-250MG
APOSOR951080-1GEA
580
EUR
APOSOR951080-1G
APOSOR951080-250MG
3-Methanesulphonyl-phenol 97%
Formel:
C₇H₈O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11839805 CAS-Nummer: 14763-61-2 |