2-Hydroxy-5-chloromethylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde
OR951182-1G
APOSOR951182-1GEA
72.5
EUR
APOSOR951182-1G
2-Hydroxy-5-chloromethylbenzaldehyde 95%
2-Hydroxy-5-chloromethylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.593 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00226977 CAS-Nummer: 23731-06-8 |