1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951245-25G
APOSOR951245-25GEA
213
EUR
APOSOR951245-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₈Cl₂O Molecular Weight: 191.055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021865 CAS-Nummer: 1475-11-2 |