4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methylpyrazole-3-carboxylic Acid
OR951257-5G
APOSOR951257-5GEA
171
EUR
APOSOR951257-5G
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126.113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16495896 CAS-Nummer: 82231-51-4 |