2-Cyanbenzoesäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR951322-25G
APOSOR951322-25GEA
183
EUR
APOSOR951322-25G
2-Cyanbenzoesäure 96%
2-Cyanbenzoesäure
Formel:
C₈H₅NO₂ Molecular Weight: 147.13 g/mol Schmelzpunkt: 212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045796 CAS-Nummer: 3839-22-3 |